Learn More
6-Chlor-2,3-Difluoracetophenon, 97 %
Artikelnummer. p-7032157
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1373920-86-5
Summenformel C8H5ClF2O
Molekulargewicht (g/mol) 190.574
MDL-Nummer MFCD22201051
InChI-Schlüssel MSWPVZQPVHBWRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6'-chloro-2',3'-difluoroacetophenone, 1-6-chloro-2,3-difluorophenyl ethanone, 6-chloro-2,3-difluoroacetophenone, 1-6-chloro-2,3-difluorophenyl ethan-1-one
PubChem CID 86277651
IUPAC-Name 1-(6-Chlor-2,3-Difluorphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1F)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-2,3-difluoroacetophenone
Menge 1 g
Formelmasse 190.57
Reinheit (%) 97%