Learn More
6-Chlorchroman-4-on, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457187
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 37674-72-9 | C9H7ClO2 | 182.603 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
6-Chlorochroman-4-on wird als chemisches, organisches Zwischenprodukt für Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Lösliche anorganische Lösungsmittel.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37674-72-9
Summenformel C9H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 182.603
MDL-Nummer MFCD00024070
InChI-Schlüssel LLTDYHFVIVSQPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chlorochroman-4-one, 6-chloro-4-chromanone, 4h-1-benzopyran-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro, 6-chloro chroman-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, pubchem17931, 6-chloro-chroman-4-one, acmc-1acq5
PubChem CID 95273
IUPAC-Name 6-Chloro-2,3-Dihydrochromen-4-on
SMILES C1COC2=C(C1=O)C=C(C=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chlorochroman-4-one
Schmelzpunkt 101°C to 102°C
Menge 5 g
Beilstein 124218
Löslichkeitsinformationen Soluble in solvents.
Formelmasse 182.61
Reinheit (%) 99%