Learn More
6-Hydroxy-2,3-Dihydrobenzo[b]furan-3-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10233422
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 6272-26-0
Summenformel C8H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
MDL-Nummer MFCD00068174
InChI-Schlüssel GBDMODVZBPFQKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxybenzofuran-3 2h-one, 6-hydroxy-2h-benzofuran-3-one, 6-hydroxy-2,3-dihydrobenzo b furan-3-one, 6-hydroxy-1-benzofuran-3 2h-one, 6-hydroxybenzofuran-3-one, 3 2h-benzofuranone, 6-hydroxy, 6-hydroxy-3-coumaranone, 6-hydroxy-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one, 6-hydroxy-3 2h-benzofuranone, 6-hydroxy-2h-1-benzofuran-3-one
PubChem CID 235717
IUPAC-Name 6-Hydroxy-1-benzofuran-3-on
SMILES OC1=CC=C2C(=O)COC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxy-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-3-one
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 150.13
Reinheit (%) 97%