Learn More
6-Iod-2-Methyl-1,3-Benzothiazol, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510718
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 68867-20-9
Summenformel C8H6INS
Molekulargewicht (g/mol) 275.107
InChI-Schlüssel YVXGKAZJAUWMPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-iodo-2-methyl-benzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-6-iodobenzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 6-iodo-2-methyl, benzothiazole,6-iodo-2-methyl
PubChem CID 807592
IUPAC-Name 6-iodo-2-methyl-1,3-benzothiazol
SMILES CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Iodo-2-methyl-1, 3-benzothiazole
Prozentgehaltsbereich 90%
Menge 250 mg
Formelmasse 275.11
Reinheit (%) 90%