Learn More
6-Methoxynaphthalin-2-Boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047379
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 156641-98-4 | C11H11BO3 | 202.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 156641-98-4
Summenformel C11H11BO3
Molekulargewicht (g/mol) 202.02
MDL-Nummer MFCD03093087
InChI-Schlüssel GZFAVYWCPSMLCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxy-2-naphthaleneboronic acid, 6-methoxynaphthalen-2-yl boronic acid, 6-methoxy-2-naphthylboronic acid, 6-methoxynaphthalene-2-boronic acid, 6-methoxy-2-naphthyl boronic acid, 2-methoxynaphthalene-6-boronic acid, boronic acid, 6-methoxy-2-naphthalenyl, 6-methoxy-2-naphthalenyl boronic acid, acmc-209deh, ksc489k9r
PubChem CID 4641692
IUPAC-Name (6-Methoxynaphthalen-2-yl)boronsäure
SMILES COC1=CC2=CC=C(C=C2C=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxynaphthalene-2-boronic acid
Schmelzpunkt ∽245°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 7636998
Formelmasse 202.02
Reinheit (%) 95%