Learn More
7-Brom-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2703497
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 147644-11-9
Summenformel C9H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.073
MDL-Nummer MFCD00508291
InChI-Schlüssel AZCHNKNSOZJHSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine, 2h-1,5-benzodioxepin, 7-bromo-3,4-dihydro, acmc-1c5pl, 7-bromo-2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin, 7-bromo-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin, 2h-1,5-benzodioxepin,7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin
PubChem CID 2776394
IUPAC-Name 7-Brom-3,4-Dihydro-2H-1,5-Benzodioxepin
SMILES C1COC2=C(C=C(C=C2)Br)OC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromo-3, 4-dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 229.07
Reinheit (%) 97%