Learn More
7-Fluorindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358566
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
CAS: 387-44-0 | C8H6FN | 135.14 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. (Nahezu Transparenz)
Hinweise
In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 387-44-0
Summenformel C8H6FN
Molekulargewicht (g/mol) 135.14
MDL-Nummer MFCD01074502
InChI-Schlüssel XONKJZDHGCMRRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-fluoroindole, 1h-indole, 7-fluoro, pubchem7294, 7-fluoranyl-1h-indole, acmc-209j1q, ksc222e4r, 7-fluoro-1h-indole, buttpark 24\07-35
PubChem CID 2774504
IUPAC-Name 7-Fluoro-1H-Indol
SMILES FC1=C2NC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Fluoroindole
Schmelzpunkt 61°C to 63°C
Menge 1 g
Beilstein 114740
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. (almost transparency)
Formelmasse 135.14
Reinheit (%) 97%