Learn More
7-Hydroxy-2,2,8-Trimethyl-2,3-Dihydro-4 H-Chromen-4-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10714013
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 50544-72-4
Summenformel C12H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 206.241
MDL-Nummer MFCD01314121
InChI-Schlüssel OGVKPSHYVRAUCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethylchroman-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-3h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, maybridge1_006374, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl4-chromanone, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4-chromanone, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4h-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl
PubChem CID 2727974
IUPAC-Name 7-Hydroxy-2,2,8-trimethyl-3H-chromen-4-on
SMILES CC1=C(C=CC2=C1OC(CC2=O)(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 97%