Learn More
Ansell™ Leichte gelbe Neptune™ Handschuhe der Serie 70-205
Zur Gewährleistung mechanischer Festigkeit bei leichten bis schweren Handhabungs- und Produktionsanwendungen konzipiert. Neptune™ Dupont™ Kevlar™ aramid fiber™ Industrielle Strickhandschuhe gewährleisten höheren Tragekomfort und Fingerfertigkeit.
Marke:  Ansell™ 70205090
81.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12620972
  • 119.00 € / 12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-10-2025
Beschreibung
  • Hohe Schnittfestigkeit durch Dupont™ Kevlar™ aramid fiberverstärkung
  • Die Neptune-Beschichtung sorgt für die flüssigkeitsabwehrende Funktion der Handschuhfasern
  • Der verstärkte Daumenrand erhöht die Abriebfestigkeit
  • Beidhändig
  • Waschbar und wiederverwendbar
  • Strickbündchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 420:2003 + A1:2009 und EN 388:2003, EN 407:2004
Gestrickter Aufbau
Sehr guter Schnittschutz
9
Strick
DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern
144 Paar
220 bis 280 mm
Normen der KATEGORIE III EN 388: 134 X, EN 407, ANSI
Gelb
Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
13 gauge
Dupont™ Kevlar™ Aramid-Faser
12 Paar/Beutel, 12 Beutel/Karton
70-205