Learn More
Ansell™ Leichte naturfarbene und blaue Handschuhe der Serie 76-301 aus PVC
Tiger Paw™ besteht aus Polyester mit Baumwollbeschichtung und bietet viele Funktionen und Vorteile zu einem günstigen Preis. Diese schwerere Konstruktion gewährleistet einen robusteren Handschuh für schwerere Anwendungen.
Marke:  Ansell™ 76301090
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12646991
Dieser Artikel ist im Moment nicht verf\u00FCgbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach m\u00F6glichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Polyester mit Baumwollbeschichtung
  • Gestrickter Aufbau
  • Polyester/Baumwolleinlage
  • Gepunktet auf der Handinnenfläche
  • Strickbündchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PVC
PVC
Leichte Handschuhe
Strick
Handfläche genoppt
76-301
Norm der KATEGORIE II EN 388: 214 X
Naturfarben, Blau
9
Polyester/Baumwolle
12 Paare