Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Schraubdichtung aus PP, rosa, Mittelloch, 8-425 Gewinde, angebrachtes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke:  Fisherbrand™ 08 15 2493
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13475499
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • 8mm
  • PP
  • Schraubverschluss
  • Pink
  • Mittelloch
  • 8-425er Gewinde
  • Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silikon/PTFE
8 mm
Ja
100
Schraube
Rot, Weiß, Rosa
Polypropylen
GC, HPLC
1,3 mm
8-425