missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Kaminförmige, nicht-bindende 96-Well-Mikrotiterplatten mit flachem Boden

Zur deutlichen Verbesserung der Datenqualität und -empfindlichkeit in biochemischen Assays. Die Greiner Bio-One kaminförmige nicht bindende 96-Well-Mikrotiterplatten mit flachem Boden sind frei von nachweisbarer DNase, RNase und humaner DNA.
Marke: Greiner Bio-One 655900
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Reduziert die unspezifische Bindung von Biomolekülen (Proteine, DNA, RNA) bei biochemischen Assays
- Stabil unter normalen Assay-Bedingungen ohne Abbau oder Auslaugen
- Verbessert das Signal-Rausch-Verhältnis
- Nach DIN ISO 9001-Normen hergestellt
Serviceplan
Nein
Serviceleistungen
Nein
Spezifikation
Nein | |
Ohne Deckel | |
Nicht bindend | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
392 μl | |
10 | |
Schwarz |
Standard | |
8 x 12 | |
Schwarz | |
96 | |
Unbehandelt | |
Flach | |
40/Karton | |
127.8 x 85.5 x 14.4 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur