Learn More
Elma™ A10-Reiniger
Leistungsstarke Reinigungskraft für Laborgeräte und medizinische Instrumente. Elma™ A10 Reinigungskonzentrat ist eine milde, alkalische Lösung für die Tauch- und Spritzreinigung.
Marke:  Elma™ 8000183
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10288114
  • 401.00 € / 25 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für Laborinstrumente aus Glas, Porzellan, Keramik, Kunststoffen und Metallen (Aluminium, Magnesium und Leichtmetalllegierungen müssen vor der Anwendung geprüft werden)
  • Entfernt Emulsionen, Fett und Schmierfett, Staub, Glasfett, resinifizierte Rückstände, Marker, Etiketten, Kalkseifen und Kalkablagerungen
Spezifikation
Spezifikation
Lab Clean A10 Reiniger
Anhang VII A, EG 648/2004, UN 1719
Ultraschallgerät 1 bis 2 %, Geschirrspüler 0,5 bis 1 %
5°bis 30 °C
25 l
11,3
Amphotere Tenside 5 bis 15 %, nichtionische Tenside 5 bis 15 %, Phosphate < 5 %, Polycarboxylate
Flasche
Zur Tauch- und Spritzreinigung von Laborinstrumenten und Werkstattanwendungen