Learn More
Agilent BioTek Absorptions-Testplatte
Zur Verwendung mit jedem Mikrotiterplatten-Lesegerät mit 340 nm-Absorptionsmessfunktion zur Bewertung optischer Systeme bei 340 nm
Marke: Agilent BioTek 7260551
902.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25043" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Prüft Linearität, Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Ausrichtung
- Enthält sechs Filter zum Testen von 340 nm bei unterschiedlichen optischen Dichten
- Mit Datenblatt und Anleitung
Spezifikation
Absorptions-Testplatte | |
Agilent BioTek Mikrotiterplatten-Lesegeräte | |
340 nm | |
zum Testen von 340 nm bei unterschiedlichen optischen Dichten |