Learn More
Testo™ 06280006 TAUCHFüHLER
Marke: Testo™ 0628 0006
66.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Sonde, Eintauchen/Eindringen | |
±0,2 °C (–25 bis +75,0 °C), ±0,4 °C (–35 bis –25,1 °C), ±0,4 °C (75 bis 80 °C) | |
5 s | |
-35°bis +80 °C |