Learn More
Thermo Scientific Chemicals Essigsäure, Ammoniumsalz, 98 %, für die Biochemie
Artikelnummer. 12387183
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Biochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 631-61-8
Summenformel C2H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 77.083
InChI-Schlüssel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC-Name Azanium; Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Spezifikation
Extinktion (c=1 M, Wasser), (c=1 M, Wasser) bei 0 nm, max. 0,01 bei 280 nm, max. 0,01 bei 350 nm, 0,02  max. bei 254 nm
Chemischer Name oder Material Acetic acid, ammonium salt
Schmelzpunkt 114,0 °C
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel CH3CO2NH4
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:1.480 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol, leicht löslich in Aceton, in Methanol:7,89 g/100mL (15 °C)
Formelmasse 77.08
Reinheit (%) 98%
Güte Biochemie
Menge 2,5kg
Flammpunkt 136 °C
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Acetic acid, ammonium salt