Learn More
Essigsäurekonzentrat, für 1 l Standardlösung, 0.1 M CH3COOH (0.1N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15695190 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 ea.
Für 1 l Standardlösung, 0.1 M CH3COOH (0.1 N)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7, 7732-18-5
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethanoidsäure, Ethylsäure, Essigsäure (Eisessig), Methancarboxylsäure, Essigsäure, Glazial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Essigsäurekonzentrat
Namenshinweis Für 1 l Standardlösung, 0.1 M CH3COOH (0.1 N)
CAS Min. % ≥80.0000%, ≥10.0000%
CAS Max. % <90.0000%, <20.0000%
Strukturformel CH3CO2H
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 506007
Formelmasse 60.05
Menge 6 x 1 ea.
Verpackung Ampulle
Physikalische Form Konzentrat