Learn More
Aceton, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15548454 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
HDPE
Packungsgröße:
2.50 Liter
Beeinträchtigt nicht die Messung bei der zu messenden Wellenlänge. Aceton, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™ übertrifft die ACS-Spezifikationen und wird für die Verwendung in ultravioletten Spektrophotometrieanwendungen empfohlen.
  • Übertrifft die Anforderungen der American Chemical Society (ACS)
  • Auf dem Etikett befindet sich eine tatsächliche Chargenanalyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz.
  • Die für diese Bestimmungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in der Fachliteratur beschriebenen Standardtestverfahren.
  • Von J.T.Baker entwickelte Verbesserungen sollen ein höheres Maß an Zuverlässigkeit erreichen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aceton
pH 5 bis 6 (bei 20 °C)
Schmelzpunkt -94.9 °C
Extinktion max. 1.00 bei 330 nm, max. 0.10 bei 340 nm, max. 0.02 bei 350 nm, max. 0.01 bei 400 nm
CAS 67-64-1
Farbe Farblos
Dichte 0.79 g/cm3 bei 20 °C
Siedepunkt 55.8 °C bis 56.6 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 2.6 - 13 Vol.-%
Flammpunkt −20 °C
Zündpunkt 465 °C
Geruch Stechend, floral
Verpackung HDPE
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität Übertrifft die ACS-Spezifikationen
Rückstand nach Verdampfung ≤5 ppm
Summenformel C3H6O
Titrierbare Säure ≤ 0.0003 meq/g
Titrierbare Base ≤ 0.0006 meq/g
MDL-Nummer MFCD00008765
Viskosität 32 mPas bei 25 °C
Wasser ≤ 0.5 %
Synonym Aceton, 2-Propanon, Propanon, Dimethylketon, Methylketon, Dimethylformaldehyd, Pyroessigether, Beta-Ketopropan, Chevron Aceton, chevron acetone
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
IUPAC-Name Propan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Formelmasse 52.08 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte BAKER ANALYZED™
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetone