Learn More
Aceton, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED, J.T.Baker™
Artikelnummer. 10465651
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Bietet überragende Leistung bei minimalem Risiko von Kontaminationen, die die Genauigkeit und Produktivität beeinträchtigen können. Aceton, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED, J.T.Baker™ ist ein ultrareines Lösungsmittel für die Analyse organischer Rückstände, das die Empfindlichkeit und Detektionsleistung eines Geräts maximiert.
BAKER ULTRA RESI-ANALYZED Lösungsmittel wurden für Verfahren zur Extraktion/Konzentration organischer Rückstände entwickelt. Diese Lösungsmittel sind vollständig charakterisiert und werden durch ECD-, FID- oder andere methodenspezifische Detektoren chargenkontrolliert, um ein Höchstmaß an Reinheit und Chargenkonsistenz zu gewährleisten.
  • Einzigartige Stabilisatorsysteme bieten eine unübertroffene Produktstabilität und störungsfreie Ergebnisse, wenn Chemikalien erforderlich sind
  • Optimierte Destillation zur Entfernung reaktiver Verunreinigungen, Herstellung höherer Assays und enger Lösungsmittelfronten
  • Die Leistung wurde auf Reinheitsgrade getestet, die unter den unteren Grenzwerten für die Quantifizierung (LLQ) für die Spurenanalytendetektion liegen
  • Die Leistung wird für die auf dem Etikett angegebene Ablauffrist garantiert
  • Geeignet für anspruchsvolle EPA-Protokolle zur Probenreinigung
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aceton, 2-Propanon, Propanon, Dimethylketon, Methylketon, Dimethylformaldehyd, Pyroessigether, Beta-Ketopropan, Chevron Aceton, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-Name Propan-2-on
SMILES CC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aceton
pH 5 bis 6 (bei 20 °C)
Schmelzpunkt -94.9 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.79 g/cm3
Siedepunkt 55.8 –56.6 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 2.6 - 13 Vol.-%
Flammpunkt −20 °C
Zündpunkt 465°C
Geruch Fruchtähnlich
Verpackung Glas
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität Für die Analyse organischer Rückstände
Rückstand nach Verdampfung Max. 1 ppm
Titrierbare Säure 0.3 μeq/g
Strukturformel (CH3)2CO
Titrierbare Base 0.6 μeq/g
Viskosität 32 mPas bei 25 °C
Wasser Max. 0.5 %
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water
Formelmasse 58.08 mol
Reinheit (%) Min. 99.4 %
Güte BAKER ULTRA RESI-ANALYZED™
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.