Learn More
Acetone, N.F., A.C.S., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15588004
Click to view available options
Menge:
4 L
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
4 Liter
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone
CAS 67-64-1
Menge 4 L
Flammpunkt −20.00°C
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1L = 0.79kg
Summenformel C3H6O
MDL-Nummer MFCD00008765
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
IUPAC-Name Propan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Formelmasse 58.08
Güte ACS/NF