Learn More
Acetonitril, Honeywell™
Artikelnummer. 15645900 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
5 l
20 kg
25 L
150 kg
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
MDL-Nummer MFCD00001878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitrile
Dichte 0.786g/mL at 25°C
Menge 150 kg
Explosionsgrenze 0.16
Flammpunkt 2°C (35.6°F)
Zündpunkt 973°F
Strukturformel CH3CN
Dampfdruck 72.8 mmHg (20°C)
UN-Nummer UN1648
Beilstein 741857
Formelmasse 41.05g/mol
Reinheit (%) ≥99.5% (GC)