Learn More
Acetonitril, R CHROMASOLV™, für Flüssigchromatographie, ≥99.8 % (GC), Honeywell Riedel-de Haen
Artikelnummer. 15694670
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
R CHROMASOLV™, für Flüssigchromatographie, ≥ 99.8 % (GC)
  • Für GC-Headspace-Anwendungen
  • Erfüllt die USP-, Ph. Eur.- und ICH-Anforderungen
  • Für GC Headspace-Anwendung getestet
  • Verpackt unter Inertgas für längere Haltbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
MDL-Nummer MFCD00001878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Methylzyanid, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitril
Schmelzpunkt -48 °C (Literatur)
Namenshinweis R CHROMASOLV™, für Flüssigkeitschromatographie, ≥99.8 % (GC)
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 0.786 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 81.6 °C
Menge 6 x 1 l
Flammpunkt 6 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CN
UN-Nummer UN1648
Beilstein 741857
Formelmasse 41.05
Reinheit (%) >99.8%
Güte Chromatographie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302 + H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.