Learn More
Acetonitril, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetonitril |
Schmelzpunkt | -46 °C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.786 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 82 °C |
Menge | 4 l |
Explosionsgrenze | 0.16 |
Flammpunkt | 2 °C (35.6 °F) |
Zündpunkt | 973 °F |
Verpackung | Glasflasche |