Learn More
Acetovanillon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10723465 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
CAS: 498-02-2 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 498-02-2
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00008747
InChI-Schlüssel DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetovanillone, apocynin, 4'-hydroxy-3'-methoxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methoxyphenyl ethanone, acetoguaiacone, acetoguaiacon, apocynine, 4-acetyl-2-methoxyphenol, acetovanilone, acetovanyllon
PubChem CID 2214
ChEBI CHEBI:2781
IUPAC-Name 1-(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)ethanon
SMILES COC1=CC(=CC=C1O)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetovanillone
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 112.0°C to 116.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Siedepunkt 295.0°C to 300.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H3(OCH3)COCH3
Menge 500 g
Beilstein 08, 272
Merck Index 15, 728
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,benzene,very soluble in diethyl ether,chloroform,practically insoluble in petroleum ether
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver