Learn More
Thermo Scientific Chemicals Säurefuchsin, rein, hoch reines biologisches Färbemittel
CAS: 3244-88-0 | C20H17N3Na2O9S3 | 587.544 g/mol
Marke: Thermo Scientific Chemicals 227905000
963.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 500 g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
3244-88-0 | |
587.544 | |
VCEFFPMSOGDMJX-UHFFFAOYSA-N | |
131852436 | |
CC1=CC(=C(C2=CC(=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)N)S(=O)(=O)O)C=C(C1=N)S(=O)(=O)O.[Na].[Na] |
C20H17N3Na2O9S3 | |
MFCD00013286 | |
Acid Violet 19, C.I. 42685, Fuchsin Acid, Rubin S | |
3-[bis(4-Amino-3-Sulfophenyl)Methyliden]-6-Imino-5-Methylcyclohexa-1,4-dien-1-Sulfonsäure;Natrium |
Spezifikation
700 (at lambda min.) | |
3244-88-0 | |
C20H17N3Na2O9S3 | |
Acid Violet 19, C.I. 42685, Fuchsin Acid, Rubin S | |
VCEFFPMSOGDMJX-UHFFFAOYSA-N | |
CC1=CC(=C(C2=CC(=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)N)S(=O)(=O)O)C=C(C1=N)S(=O)(=O)O.[Na].[Na] | |
587.544 | |
544 to 550nm (in pH 3 acidified water) | |
Rein | |
Grün | |
Pulver oder Kristalle |
Acid Fuchsin | |
1 to 1.4 | |
MFCD00013286 | |
Solubility in water: 143g/L. Other solubilities: slightly soluble in alcohol | |
Echt | |
3-[bis(4-Amino-3-Sulfophenyl)Methyliden]-6-Imino-5-Methylcyclohexa-1,4-dien-1-Sulfonsäure;Natrium | |
131852436 | |
585.52 | |
Glasflasche | |
500 g |