Learn More
Cytiva Acrocap™ Druckvorrichtungen
Entwickelt für die schnelle Druckfiltration von wässrigen Lösungen bis zu 3 l.
132.00 € - 176.00 €
Spezifikation
Material (Membran) | Hydrophiles PES |
---|---|
Sterilität | Steril |
Filtrationsbereich | 15 cm |
Art des Einlasses | Schlauchanschluss mit Innenkonus 1/4 Zoll |
Art des Auslasses | Schlauchanschluss mit Innenkonus 1/4 Zoll |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17144321
|
Cytiva
4480 |
0,2 μm |
132.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17154321
|
Cytiva
4481 |
0,1 μm |
135.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17164321
|
Cytiva
4482 |
0,45 μm |
176.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Sterilisierung durch Gammabestrahlung
- Beseitigt das Risiko zytotoxischer Residuen durch ETO-Sterilisierung
- Eine integrierte hydrophobe Belüftung verhindert Lufteinschluss
- Produkt ist nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Hydrophiles PES | |
15 cm | |
Schlauchanschluss mit Innenkonus 1/4 Zoll |
Steril | |
Schlauchanschluss mit Innenkonus 1/4 Zoll | |
10 St./Packung |