Learn More
Cytiva AcroPak™ 400 Kapseln mit Supor™ EKV Membran
AcroPak Kapseln wurden nur für Forschungsanwendungen entwickelt.
163.00 € - 173.00 €
Spezifikation
Material (Membran) | Hydrophiles PES |
---|---|
Porengröße | 0,2 μm |
Sterilität | Steril |
Filtrationsbereich | 375 cm2 |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Art des Auslasses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Art des Auslasses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17184231
|
Cytiva
12460 |
1 bis 1,5 Zoll Sanitärflansch |
163.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17194231
|
Cytiva
12461 |
1/2 Zoll Einlass-Schlauchverbindung mit Füllglocke am Auslass |
173.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Für Puffer, Gewebekulturmedien und andere biologische Flüssigkeiten
- Neuere Technologie für vereinfachte Skalierung empfohlen
- Hohe Filtrationsfläche und kompakte Größe sind ideal für Aufskalierungsversuche
Spezifikation
Hydrophiles PES | |
Steril | |
Je 1 |
0,2 μm | |
375 cm2 |