Learn More
Aktivkohle, NORIT™ A SUPRA, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Filterhilfe
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Activated charcoal,NORIT* A SUPRA |
Azidität | Passes Test |
Schmelzpunkt | 3652.0°C |
Farbe | Schwarz |
Verlust bei Trocknung | 15% max. |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 250 g |
Merck Index | 15, 1807 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents,soluble matter in hno3: <=3%,soluble matter in alcohol: <=0.5% |
Formelmasse | 12 |