Learn More
Aktivkohle, NORIT™ GAC 1240, 12–40-Gewebe, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3593363 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
CAS: 7440-44-0 | C | 12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Filterhilfe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-44-0
Summenformel C
Molekulargewicht (g/mol) 12
MDL-Nummer MFCD00133992
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC-Name Kohlenstoff
SMILES [C]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Activated charcoal,NORIT* GAC 124
Schmelzpunkt 3652.0°C
Farbe Schwarz
Verlust bei Trocknung 2% max. (as packed)
Netzgröße 12 mesh (min. 5%), 40 mesh (max. 4% max.)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 g
Merck Index 15, 1807
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents,soluble matter in hno3: <=3%,soluble matter in alcohol: <=0.5%
Formelmasse 12
Physikalische Form Granularer Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Activated charcoal