Learn More
Memmert™ Aktive Mikroprozessorsteuerung
Die Memmert™ Aktive Mikroprozessorsteuerung sorgt für ein schnelleres Erreichen der eingestellten Luftfeuchtigkeit und sehr kurze Erholzeiten bei gleichzeitiger Vermeidung von Kondensation.
Marke:  Memmert™ ICO150medK7
1425.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15968022
  • 1570.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-10-2025
Beschreibung
  • Feuchtigkeitsversorgung mit destilliertem Wasser (aus einem externen Tank) durch selbstansaugende Pumpe
  • Integrierter Bakterienblock durch Erzeugung von Heißdampf
  • Entfeuchtung über sterilen Filter
Spezifikation
Spezifikation
40 bis 97 % rF
40 bis 97%
Befeuchtung und Entfeuchtung
ICO150MED
Zubehör, Feuchtigkeitszufuhr
Digitale Anzeige und automatisches Diagnosesystem