Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Adapter für Zentrifugenreaktionsfläschchen
Hält Reaktionsgefäße während des Zentrifugationsprozesses sicher fest.
151.00 € - 385.00 €
Spezifikation
Typ Adapter
Anzahl pro Packung 2/Pckg.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Fassungsvermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
11710729
Unterlagen ansehen
Sigma Laborzentrifugen™
14122
9x 1,5/2,0 ml-Reaktionsfläschchen
219.00 €
2 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10096081
Unterlagen ansehen
Sigma Laborzentrifugen™
14000
20 x 0,25/0,4 ml-Reaktionsfläschchen
151.00 €
2 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10137631
Unterlagen ansehen
Sigma Laborzentrifugen™
14002
10x 1,5 bis 2,0 ml-Reaktionsfläschchen
151.00 €
2 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11760699
Unterlagen ansehen
Sigma Laborzentrifugen™
14151
12 x 1,5/2,0 ml-Reaktionsfläschchen
273.00 €
2 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11790709
Unterlagen ansehen
Sigma Laborzentrifugen™
14162
26 x 1,5/2,2 ml-Reaktionsfläschchen
385.00 €
2 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich für verschiedene Reagenzglasgrößen und Mengen
  • Lieferung in einem Set mit 2 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
2/Pckg.