Learn More
Buerkle™ Adapterset für Bürkle™ Pump-It™ für Pump-It Canister Pumps
Gewindeadapter für Pumpe-it Kanisterpumpe bestehend aus: Adapter außen/außen, 2 in. Grob Mauser - 64 mm (BSI), grün; Adapter außen/außen, 2 in. Grob TriSure - 64 mm (BSI), braun; Adapter außen/außen, 2 in. BSP - 64 mm (BSI), blau; Adapter außen/innen, 64 mm (BSI) - DIN 60, schwarz; Adapter außen/innen, 64 mm (BSI) - DIN 51, schwarz.
Marke:  Buerkle™ 5201-0030
66.30 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10186500
  • 91.85 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Gewindeadapter für Pumpe-it Kanisterpumpe bestehend aus: Adapter außen/außen, 2 Zoll-Grobgewinde Mauser - 64 mm (BSI), grün; Adapter außen/außen, 2 Zoll-Grobgewinde TriSure - 64 mm (BSI), braun; Adapter außen/außen, 2 Zoll BSP - 64 mm (BSI), blau; Adapter außen/innen, 64 mm (BSI) - DIN 60, schwarz; Adapter außen/innen, 64 mm (BSI) - DIN 51, schwarz.
  • Adapter außen/außen, 2 Zoll-Grobgewinde Mauser - 64 mm (BSI), grün
  • Adapter außen/außen, 2 Zoll-Grobgewinde TriSure - 64 mm (BSI), braun
  • Adapter außen/außen,2 Zoll BSP - 64 mm (BSI), blau
  • Adapter außen/innen, 64 mm (BSI) – DIN 60, schwarz
  • Adapter außen/innen, 64 mm (BSI) – DIN 51, schwarz
Spezifikation
Spezifikation
Pumpe
Adapter außen/innen, 64 mm (BSI) - DIN 51 schwarz; Adapter außen/innen, 64 mm (BSI) - DIN 60, schwarz
Adapterset