Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Adapter-Sets
Adapter für die sichere Befestigung von Röhrchen und Reaktionsgefäßen bei der Zentrifugation.
Marke:  Sigma Laborzentrifugen™ 16018
92.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11730759
  • 102.00 € / 2 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Hält je nach Modell Glas- oder Kunststoffröhrchen und Reaktionsgefäße
  • Erhältlich für verschiedenste Röhrchen- und Flaschengrößen
Spezifikation
Spezifikation
Corex Glaszahnrad
50-ml-Rotoren, 12150, 12156, 12266, 12166
2/Pckg.
1 x 15 ml
Angepasst an 15 ml Glass, Röhrchen-Nr. 15085
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen