Learn More
Memmert™ Zusätzliches Edelstahlgitter für SF260plus, Option mit verstärkter Kammer
Zusätzliches Gitter aus einer robusten Edelstahlkonstruktion.
Marke: Memmert™ SF260plusE29766
392.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- verstärkt
- Edelstahl
- Elektropoliert
- Max. Beladung 60 kg
Spezifikation
Sterilisator SF260plus | |
Verstärktes Gitter | |
Edelstahl |