Learn More
Adenosin5'-Monophosphat, Natriumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11996851
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 149022-20-8 | C10H13N5NaO7P | 369.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149022-20-8
Summenformel C10H13N5NaO7P
Molekulargewicht (g/mol) 369.21
MDL-Nummer MFCD18785650
InChI-Schlüssel FYWLYWMEGHCZAX-GWKNMROSNA-M
Synonym sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate hydrate x:1:x, adenosine 5-monophosphoric acid disodium salt, adenosine 5'-monophosphate sodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate hydrate, pubchem14181, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate hydrate 2:1:x, 5'-adenylic acid,sodium salt, hydrate 9ci, disodium hydrate adenosine-5-monophosphate 2-
PubChem CID 23674992
IUPAC-Name Natrium; [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl-Wasserstoffphosphat
SMILES [Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenosine 5′-monophosphate sodium salt hydrate
Farbe Weiß
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
pH 4.50 to 6.50
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Formelmasse 369.21
Reinheit (%) 99%