Learn More
Brady™ Selbstklebende Sicherheitsschilder aus Polyester
19.05 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG |
---|---|
Material | Polyester |
Klebstofftyp | Auf Basis von permanentem Acryl, druckempfindlich |
Beschreibung | Selbstklebendes Polyester |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Angezeigter Text | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Angezeigter Text | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11790853
|
Brady™
807708 |
315 mm | Korrosiv | ||||||
Spezifikation
RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG | |
Auf Basis von permanentem Acryl, druckempfindlich | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise |
Polyester | |
Selbstklebendes Polyester | |
Sicherheitszeichen |