Learn More
ADRP/Perilipin 2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 488, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech CL488-15294-100UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17781259
  • 450.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ADRP/Perilipin 2 Polyclonal antibody specifically detects ADRP/Perilipin 2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for IF
Spezifikation
Spezifikation
ADRP/Perilipin 2
Polyclonal
CoraLite 488
BC029886
Antigen affinity purification
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Immunofluorescence
1000 μg/mL
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
Rabbit
100 μL
123
Store at -20°C