Learn More
AG10 Refractometer Calibration Fluid, Bellingham and Stanley™
Bellingham Stanley AG10 Refractometer Calibration Fluid, Quantity: 5 x 5mL, Certificate of Analysis: UKAS Certificate of Calibration/Traceable to NIST and ICUMSA
Marke:  Bellingham Stanley 90-504
Artikelnummer. 12948574
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Bellingham Stanley AG10 Refractometer Calibration Fluid, Quantity: 5 x 5mL, Certificate of Analysis: UKAS Certificate of Calibration/Traceable to NIST and ICUMSA
Bellingham & Stanley bietet eine Reihe von rückführbaren Kalibriermaterialien für die Überprüfung und Kalibrierung von Refraktometern. AG-Flüssigkeiten und Kalibrieröle werden in Packungen mit 5 x 5 ml-Glasflaschen und einem UKAS-Kalibrierzeugnis geliefert, das die Werte bei 20 °C und 589.3 nm anzeigt. Diese zertifizierten Referenzmaterialien bieten eine ideale Lösung für Ihre Refraktometer-Kalibrierung. Quarz-Kontrollplatten (QCP) werden auch zur Überprüfung und Kalibrierung von Polarimetern angeboten und mit einem Konformitätszeugnis geliefert, das die Natrium-und NIR-Werte sowohl für Winkel- als auch für Zuckerwaagen anzeigt. Ein Thermoblock ist für die Verwendung mit Bellingham- und Stanley ADP-Polarimetern erhältlich. Der externe Temperatursensor ermöglicht den Quarztemperaturausgleich. QCPs sind optional mit UKAS-Kalibrierzeugnis mit PTB-Rückverfolgbarkeit erhältlich. Für andere Temperaturen als 20 °C sind sowohl RI- als auch Brix-Werte auf der Hersteller-Website verfügbar'.
  • RI- und Brix-Werte
  • Große Auswahl an Werten
  • 12 Monat gültig
  • UKAS-Kalibrierzeugnis
  • Rückführbar auf NIST und ICUMSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
UKAS Certificate of Calibration/Traceable to NIST and ICUMSA
5 x 5 mL