Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose D1-LE, molekularbiologische Qualität
Artikelnummer. 11307029
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Agarose D1-LE, Molecular Biology Grade is used for molecular biology applications. It acts as the medium for analytical scale electrophoretic separation in agarose gel electrophoresis. It is suitable for analytical and preparative nucleic acid electrophoresis, blotting and protein electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Agarose D1-LE, molekularbiologische Qualität, wird für molekularbiologische Anwendungen verwendet. Es dient als Medium für die elektrophoretische Trennung im analytischen Maßstab bei der Agarose-Gelelektrophorese. Es eignet sich für die analytische und präparative Nukleinsäure-Elektrophorese, Blotting und Protein-Elektrophorese.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
MDL-Nummer MFCD00081294
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose D1-LE
Menge 500 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Güte Molekularbiologie