Learn More
Beckman Coulter™ Agencourt AMPure XP
Trusted and recommended reagent for size selection and cleanup steps within a variety of NGS workflows. Beckman Coulter™ Agencourt AMPure XP removes unwanted contaminants from DNA in a variety of applications including PCR, NGS, cloning, and microarrays.
Marke:  Beckman Coulter™ A63882
Encompass
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15522534
  • 8727.00 € / 450 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • SPRI paramagnetic bead-based chemistry
  • Removes contaminants (dNTPs, salts, primers, primer dimers)
  • High recovery of amplicons (>100 bp) ensures that critical data is not lost
  • Trusted and recommended reagent for a variety of NGS workflows
  • Compatible with manual and automated processing
  • Predictable and consistent size selection
  • Manual cleanups using AMPure XP require less than 30 minutes
  • AMPure XP is automated on all Biomek platforms for higher throughput
Spezifikation
Spezifikation
AMPure XP, Speed Beads (Mag Carboxy)
Flüssig
8.0 to 8.4
DNA
2-8°C
Automated 96- or 384-well formats, e.g. Biomek platforms
Standard-PCR, Real-Time PCR (qPCR), Next-Generation Sequencing (NGS)
450mL
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.