Learn More
AKT Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Zebrafish, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Spécification
Antigène AKT
Concentration 0.4 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16866383
Afficher les documents
Proteintech
10176-2-AP-20UL
20 μL
136.48CHF
20µL
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
16856383
Afficher les documents
Proteintech
10176-2-AP-150UL
150 μL
385.92CHF
150µL
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Description
Description
The serine-threonine protein kinase encoded by the AKT1 gene is catalytically inactive in serum-starved primary and immortalized fibroblasts. AKT1 and the related AKT2 are activated by platelet-derived growth factor. The activation is rapid and specific, and it is abrogated by mutations in the pleckstrin homology domain of AKT1. It was shown that the activation occurs through phosphatidylinositol 3-kinase. In the developing nervous system AKT is a critical mediator of growth factor-induced neuronal survival. Survival factors can suppress apoptosis in a transcription-independent manner by activating the serine/threonine kinase AKT1, which then phosphorylates and inactivates components of the apoptotic machinery. Mutations in this gene have been associated with the Proteus syndrome. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.
Spécification
Spécification
AKT
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human, Zebrafish
P31749, P31750, P31751, P47196, P47197, Q60823, Q63484, Q9WUA6, Q9Y243
10000, 101910198, 11651, 11652, 207, 208, 23797, 24185, 25233, 29414, 378972, 560549
AKT Fusion Protein Ag0213
Primary
-20°C
AKT1
0.4 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
AKT, AKT1, AKT2, AKT3, PKB, PKB ALPHA, PRKBA, Protein kinase B, Proto oncogene c Akt, RAC, RAC ALPHA, RAC PK alpha
akt1, akt2, Akt3, akt3a
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis