Learn More
Al-23 Schlauch, ein Ende geschlossen, Außendurchmesser: 4 mm Innendurchmesser: 2 mm, Thermo Scientific Chemicals
73.00 € - 180.90 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Al-23 Tube
Namenshinweis One end closed
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11372718
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
030062.DM
100 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11362718
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
030062.DR
200 mm
88.94 €
200 Millimeter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11382718
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
030062.DW
300 mm
92.16 €
300 Millimeter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11302728
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
030062.EH
600 mm
113.57 €
600 Millimeter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11392718
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
030062.EM
800 mm
144.72 €
800 Millimeter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11322728
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
030062.EO
1000 mm
180.90 €
1000 Millimeter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Al-23 Tube
One end closed
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen