Learn More
ALAS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Specifica
Antigene | ALAS1 |
---|---|
Concentrazione | 0.27 mg/mL |
Applicazioni | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16815744
|
Proteintech
16200-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48CHF
20µL |
Spedizione stimata: 05-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16805744
|
Proteintech
16200-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92CHF
150µL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
ALAS-1 is a nuclear-encoded mitochondrial matrix enzyme which catalyzes the condensation of glycine with succinyl-CoA to form delta-amino levulinate, CO2 and CoA. It regulates the first and rate-limiting step of heme biosynthetic pathway. It is one of the two isoforms of ALAS and is a pyridoxal-5′ phosphate dependant housekeeping enzyme. It is ubiquitously expressed and is responsible of providing heme for cytochromes and other hemoproteins. ALAS1 in liver undergoes negative feedback regulation by heme. Transcription of ALAS1 gene is stimulated by cAMP and respiratory uncoupling whereas Phorbol esters and insulin repress ALAS1 gene expression. ALAS1 is suggested to be involved in reciprocal regulation of Heme biosynthesis and circadian clock suggesting a potential target for treatment of circadian disorders. ALAS1 gene expression is down regulated in Acute Liver failure resulting in altered heme metabolism and liver function.Specifica
ALAS1 | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
P13195, P13196, Q8VC19 | |
11655, 211, 65155 | |
ALAS1 Fusion Protein Ag9126 | |
Primary | |
-20°C | |
ALAS1 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ALAS, ALAS H, ALAS1, ALAS3, ALASH, Delta ALA synthase 1, MIG4 | |
Alas1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto