Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alcianblau 8GX, zertifiziert
Artikelnummer. 10619263
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 33864-99-2 | C56H68Cl4CuN16S4 | 1298.86 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33864-99-2
Summenformel C56H68Cl4CuN16S4
Molekulargewicht (g/mol) 1298.86
MDL-Nummer MFCD00010720
InChI-Schlüssel XRWQTDIELZDCPS-UHFFFAOYSA-J
Synonym Ingrain Blue 1
PubChem CID 17749099
IUPAC-Name (9Z,18Z,26Z,35Z)-4,14,22,32-tetrakis({[(dimethylamino)(dimethyliminiumyl)methyl]sulfanyl}methyl)-9,18,27,36,37,39,40,41-octaaza-38-cupradecacyclo[17.17.3.1¹⁰,¹⁷.1²⁸,³⁵.0²,⁷.0⁸,³⁷.0¹¹,¹⁶.0²⁰,²⁵.0²⁶,³⁹.0²⁹,³⁴]hentetraconta-1,3,5,7,9,11(16),12,14,17(41),18,20,22,24,26,28(40),29(34),30,32,35-nonadecaene-38,38-bis(ylium) tetrachloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(SCC1=CC2=C(C=C1)\C1=N\C3=C4C=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC4=C4\N=C5/N=C(/N=C6\N([Cu++]N34)\C(=N/C2=N1)C1=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC=C61)C1=C5C=C(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)C=C1)=[N+](C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alcian Blue 8GX
Schmelzpunkt 148,0 °C
Farbstoffgehalt 50% min.
Merck Index 15, 212
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, cellosolve, ethylene glycol, practically insoluble in xylene
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 1298.88
Verpackung Glasflasche
Farbe Violett
Menge 100 g
Physikalische Form Kristallpulver