Learn More
Alizarin, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407027
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
CAS: 72-48-0 | C14H8O4 | 240.214 g/mol
Alizarin has a major application in the manufacture of the madder lake pigments which is commonly called as Rose madder and Alizarin crimson. It is involved in the studies of bone growth, osteoporosis, bone marrow and calcium deposits in the vascular system. It is also used as a stain in calcite and aragonite to identify calcium carbonate, and synovial fluid to asses for basic calcium phosphate crystals. It is used in colorimetric measurements for quantification of amine extraction by model food simulants from epoxy polymer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Alizarin bietet große Anwendungsmöglichkeiten in der Herstellung der Krapplackpigmente, die allgemein als Krapprot und Alizarin-Purpur bezeichnet werden. Ist an Studien über Knochenwachstum, Osteoporose, Knochenmark und Kalziumablagerungen im Gefäßsystem beteiligt. Wird auch als Färbung in Calcit und Aragonit verwendet, um Calciumcarbonat zu identifizieren, und Synovialflüssigkeit für Eseln für grundlegende Calciumphosphatkristalle. Wird in kolorimetrischen Messungen zur Quantifizierung der Amin-Extraktion mit Modelllebensmittelsimulatoren aus Epoxidpolymer verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Hexan und Chloroform. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Alkalien und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72-48-0
Summenformel C14H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 240.214
MDL-Nummer MFCD00001201
InChI-Schlüssel RGCKGOZRHPZPFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym alizarin, alizarin red, mordant red 11, 1,2-dihydroxyanthraquinone, alizarin b, turkey red, 1,2-anthraquinonediol, alizarine, alizarina, alizarine red
PubChem CID 6293
ChEBI CHEBI:16866
IUPAC-Name 1,2-Dihydroxyanthracen-9,10-Dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=C(C=C3)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alizarin
Schmelzpunkt 286°C to 290°C
Siedepunkt ∼430°C (sublimation)
Menge 500 g
Beilstein 1914037
Merck Index 14,251
Löslichkeitsinformationen Soluble in hexane and chloroform. Slightly soluble in water.
Formelmasse 240.21
Reinheit (%) 94%