Learn More
Allylglycidylether, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Allyl glycidyl ether is useful in hydrosilylation, including the H2PtCl6·xH2O (cat. no. 206083) catalyzed hydrosilylation of siloxanes to epoxysiloxanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Allylglycidylether ist bei der Hydrosilylierung nützlich, einschließlich der H2PtCl6 xH2 O (Kat.-Nr. 206083) katalysierten Hydrosilylierung von Siloxanen zu Epoxysiloxanen.
Löslichkeit
Wasserlöslich (140 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Allylglycidylether ist bei der Hydrosilylierung nützlich, einschließlich der H2PtCl6 xH2 O (Kat.-Nr. 206083) katalysierten Hydrosilylierung von Siloxanen zu Epoxysiloxanen.
Löslichkeit
Wasserlöslich (140 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Allyl glycidyl ether |
Schmelzpunkt | -100°C |
Dichte | 0.967 |
Siedepunkt | 50°C to 51°C (15 mmHg) |
Flammpunkt | 47°C (134°F) |
Geruch | Ether-like |
Brechungsindex | 1.435 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2219 |
Beilstein | 105871 |