Learn More
Allylamin, 98+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10338310
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-11-9
Summenformel C3H7N
Molekulargewicht (g/mol) 57.10
MDL-Nummer MFCD00008199
InChI-Schlüssel VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylamine, 2-propen-1-amine, monoallylamine, 3-aminopropylene, 3-aminopropene, allyl amine, 2-propenamine, 3-amino-1-propene, 2-propenylamine, polyallylamine
PubChem CID 7853
IUPAC-Name Prop-2-en-1-amin
SMILES NCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allylamine
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -88°C
Farbe Weiß
Dichte 0.7630g/mL
Siedepunkt 53°C
Flammpunkt -28°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHCH2NH2
Brechungsindex 1.4205 to 1.4225
Menge 250 mL
Beilstein 04,205
Merck Index 15,278
Relative Dichte 0.763
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Viskosität 0.44 mPa.s (25°C)
Formelmasse 57.09
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Physikalische Form Kristallin oder Granulatpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.