Learn More
Allylmagnesiumchlorid, 1 M in MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7033967
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
CAS: 2622-05-1 | C3H5ClMg | 100.83 g/mol
Allylmagnesium chloride has been used in a study of the nucleophilic ring-opening of 2-methyleneaziridines to imines and subsequent conversion to 5,5?-disubstituted hydantoins. It is also used as a reagent for the introduction of the allyl group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Allylmagnesiumchlorid wurde in einer Studie zur nukleophilen Ringöffnung von 2-Methylenaziridinen zu Iminen und anschließender Umwandlung in 5,5′-dissubstituierte Hydantine verwendet. Wird auch als Reagenz für die Einführung der Allylgruppe verwendet.
Löslichkeit
Reagiert heftig mit Wasser.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2622-05-1
Summenformel C3H5ClMg
Molekulargewicht (g/mol) 100.83
MDL-Nummer MFCD00000473
InChI-Schlüssel PLYLAFITHJUEGX-UHFFFAOYSA-M
Synonym allylmagnesium chloride, magnesium, chloro-2-propenyl, magnesium, chloro-2-propen-1-yl, chloro prop-2-en-1-yl magnesium, allylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf, sjpdadpprujp@, allylmagnesiumchloride, allyl magnesium chloride, allyl-magnesium chloride, 2-propenyl magnesium chloride
PubChem CID 75804
IUPAC-Name Magnesium;Prop-1-en;Chlorid
SMILES Cl[Mg]CC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allylmagnesium chloride
Strukturformel CH2=CHCH2MgCl
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It reacts violently with water.
Formelmasse 100.83
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in MeTHF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allylmagnesium chloride, 1M in MeTHF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P335+P334-Lose Partikel von der Haut abbürsten In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Methyltetrahydrofuran, chloro-2-propenyl-magnesium