Learn More
Allyloxytrimethylsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480258
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Allyloxytrimethylsilan wird bei der Synthese von metallisierten Dienen über eine Isomerisierungs-Eliminierungssequenz verwendet. Allyloxytrimethylsilan[3-(Trimethylsiloxy)propen] wurde bei der Synthese von Trimethylsilyl geschütztem (3-Hydroxypropyl)-Trimethoxysilan verwendet. Wird zur Herstellung von elektrischen Materialien, OLED und in der Pharmaindustrie verwendet.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18146-00-4
Summenformel C6H14OSi
Molekulargewicht (g/mol) 130.262
MDL-Nummer MFCD00008643
InChI-Schlüssel MNMVKGDEKPPREK-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyloxytrimethylsilane, allyl trimethylsilyl ether, silane, trimethyl 2-propenyloxy, trimethyl 2-propenyloxy silane, o-trimethylsilylallyl alcohol, trimethylallyloxysilane, allyloxy trimethylsilane, silane, trimethyl 2-propen-1-yloxy, trimethyl prop-2-en-1-yloxy silane, acmc-1boq9
PubChem CID 87471
IUPAC-Name Trimethyl(prop-2-enoxy)silan
SMILES C[Si](C)(C)OCC=C
Spezifikation
Siedepunkt 101°C to 102°C
Chemischer Name oder Material Allyloxytrimethylsilane
Menge 25 g
Strukturformel CH2=CHCH2OSi(CH3)3
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1739517
Flammpunkt 1°C (34°F)
Formelmasse 130.26
Reinheit (%) 99%
Brechungsindex 1.397
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.773