Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Immersionshandschuhe der Serie 57-435 aus Nitril, glasgrün und anthrazitgrau getunkt
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
- Die Ansell Grip Technology™ gewährleistet optimale Kontrolle bei der Handhabung von öligen oder nassen Gegenständen.
- Bei rutschigen Gegenständen ist weniger Kraft erforderlich, wodurch die Ermüdung von Hand und Arm verringert wird
- Verbesserte Flexibilität und Fingerfertigkeit dank mit Baumwollvelours gefütterter Nitrilhülle und der eng anliegenden die Passform, die sich an die Handfläche anpasst
- Besitzt eine 6-mil-Hülle, die gegen Kohlenwasserstoffderivate, Alkoholbasen, viele Lösungsmittel und Ester wirksam ist
- Bietet einen hervorragenden Schutz vor Stößen, Durchstichen und Abrieb für langes Tragen
- Faltbare Bündchen mit Rinnen verhindern das Abtropfen auf den Unterarm, während eine extra lange Manschette den Schutz bis zum oberen Unterarm verlängert
Anwendungen:
- Handhabung von Chemikalien
- Petrochemie
- Gummi- und Gummizusätze
- Handhabung von flüssigkeitsbeschichteten Metallteilen
- Wartung von Industriewerkzeugen
- Umgang mit Altölen
- Abwasser- und Wasseraufbereitung
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 374, EN 388:2003 4001 |
Farbe | Meergrünes Handschuhmaterial, anthrazitgraue Beschichtung, Grau |
Material | Nitril |
Produkttyp | Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten |
Größe | 7 |
Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
Auskleidungsmaterial | Baumvollvelours |
Verpackungsart | 12 Paar/Polybeutel; 6 Polybeutel/Karton, 72 Paar/Karton |
Serie | 58-435 |
Länge (metrisch) | 380 mm |